UserName
Antikroppar
Viktiga verktyg för detektion, kvantifiering och analys inom forskning och diagnostik
Utforska Fisher Scientifics antikroppssortiment med mer än 1 miljon primära och sekundära antikroppar från betrodda leverantörer i branschen. Oavsett om du arbetar med ELISA, flödescytometri, Western blotting, immunhistokemi (IHC), immunoprecipitation (IP) eller multiplexanalyser med fluorescenskonjugerade antikroppar hjälper vår omfattande portfölj dig att hitta rätt antikropp för varje tillämpning.
Utvalda ledande leverantörer av antikroppar
Fisher Scientific-kanalen ger dig tillgång till antikroppar från ledande globala leverantörer som levererar högkvalitativa och tillförlitliga antikroppar för exakta och reproducerbara resultat inom alla forskningsområden.
Bästsäljare
GAPDH Rabbit anti-Human, Mouse, Plant, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech™
  • Bästsäljande GAPDH-antikropp för alla tillämpningar (20 µL / 150 µL)
  • Beprövad tillförlitlighet till ett överkomligt pris
  • Testprov tillgängligt för utvärdering
GAPDH Rabbit anti-Human, Mouse, Plant, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Vår mest sålda sekundära fluorescerande antikropp. Alexa Fluor-färgämnen är bland de mest betrodda fluorescerande färgämnena som finns tillgängliga idag. Finns även i Alexa Plus-varianter för ännu bättre prestanda när det gäller känslighet, ljusstyrka och signal-brusförhållande.
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Human Phospho-Kinase Array Kit erbjuder en snabb, känslig och kostnadseffektiv lösning för samtidig profilering av fosforyleringen hos 37 kinaser och två relaterade proteiner, vilket eliminerar behovet av flera immunoprecipitationer och Western blots för effektiv analys av cellulära signaleringssvar.
R&D Systems™ Proteome Profiler Human Phospho-Kinase Array Kit
Upptäck fler produkter och verktyg för life science
Utforska vårt omfattande sortiment av life science-produkter, inklusive reagenser, analyser, antikroppar, immunanalyser och mycket mer.
Relaterade resurser
Kapacitet inom flödescytometriarbetsflöden
Flödescytometri är en viktig teknik som står i centrum för många av de snabbast växande områdena inom life science-forskning. Läs mer om flödescytometri.
Kapacitet inom flödescytometriarbetsflöden
Nano-Traps för överlägsen immunoprecipitation
Färdiga beads för snabb och effektiv immunoprecipitation.
Nano-Traps för överlägsen immunoprecipitation
Bättre bilder med nanobodies
Nano-secondaries, nano-boosters, nano-labels, chromobodies och nanobody-fc-fusioner för immunfluorescens.
Bättre bilder med nanobodies
Övriga tillämpningar
Metoder för cellanalys
Hitta det du behöver för flödescytometri, cellavbildning och mycket mer.
Metoder för cellanalys
Life science-produkter
Utforska produkter för cell-, molekylär- och proteinbiologi samt mycket mer.
Life science-produkter
Fisherbrand-produkter
Prisvärda produkter som gör laboratorievardagen enklare – garanterat.
Fisherbrand-produkter
Vanliga frågor om antikroppar för life science-forskning
Antikroppar är specialiserade proteiner – även kallade immunglobuliner – som känner igen och binder till specifika antigener, såsom bakterier, virus eller andra främmande molekyler. Antikroppar används inom life science-forskning för att detektera, isolera och kvantifiera specifika molekyler. Inom forskning och diagnostik används antikroppar som mycket specifika verktyg för att detektera, kvantifiera eller isolera målproteiner eller molekyler. Beroende på deras utformning kan de vara primära antikroppar (som binder direkt till målet) eller sekundära antikroppar (som binder till den primära antikroppen för att förbättra detektionen).
Ja, antikroppar är glykoproteiner med en definierad antikroppsstruktur som består av variabla och konstanta regioner. Denna struktur möjliggör exakt bindning till målantigener, vilket gör antikroppar oumbärliga inom molekylärbiologi, cancerforskning och diagnostik.
Inom forskning används antikroppar för att:
  • Detektera proteiner och andra biomolekyler
  • Visualisera cellulära komponenter
  • Rena specifika mål
  • Följa biologiska processer
Detta omfattar både direkta fluorescerande antikroppsmetoder och indirekta fluorescerande antikroppsmetoder, som bygger på antikropp–antigen-interaktioner för signaldetektion. Dessa metoder används i stor utsträckning inom cancerbiologi och immunologiska studier.
Antikroppar binder till specifika epitoper på antigener. I analyser som ELISA, Western blot och flödescytometri kopplas denna bindning till en detekterbar signal – såsom fluorescens eller enzymatisk aktivitet (t.ex. HRP-konjugerade antikroppar) – vilket gör det möjligt för forskare att mäta förekomsten och mängden av målmolekylen.
Monoklonala antikroppar är identiska antikroppar som härstammar från en enda B-cellsklon. När forskare frågar ”vad är monoklonala antikroppar?” syftar de på mycket specifika reagenser som används inom diagnostik, cancerterapi och analytiska analyser.
Monoklonala antikroppar binder till en enda epitop med hög specificitet. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver reproducerbarhet, såsom biomarkördetektion, målvalidering och cellsortering inom cancer- och immunologiforskning.
Antikroppar produceras genom att immunisera djur (t.ex. möss eller kaniner) med ett målantigen. De resulterande antikropp–antikropp-interaktionerna studeras och förfinas för användning inom forskning. Rekombinanta teknologier möjliggör också skräddarsydd antikroppsproduktion, inklusive Alexa-konjugerade och HRP-konjugerade format.
Monoklonala antikroppar skapas genom att B-celler fusioneras med myelomceller för att bilda hybridom. Dessa screenas för specificitet och odlas för att producera stora mängder enhetliga antikroppar som används inom cancerdiagnostik och terapeutisk utveckling.
Sekundära antikroppar binder till primära antikroppar och är ofta konjugerade med enzymer som HRP eller fluoroforer såsom Alexa Fluor-färgämnen. De används i indirekta fluorescerande antikroppsmetoder för att förstärka signaler i analyser som ELISA, Western blot, flödescytometri och immunhistokemi (ICH), vilket förbättrar känslighet och specificitet inom cancer- och cellbiologisk forskning.
En ANA-antikropp (antinukleär antikropp) riktar sig mot nukleära komponenter och används inom forskning för att studera autoimmuna sjukdomar. Den detekteras vanligtvis med indirekta fluorescerande antikroppsanalyser och är relevant inom både immunologi och cancerrelaterade autoimmunitetsstudier.
Höga TPO-antikroppar (tyreoperoxidasantikroppar) är markörer för autoimmuna sköldkörtelsjukdomar såsom Hashimotos tyreoidit. Inom forskning studeras de som en del av sköldkörtelantikroppsprofiler men är inte direkta indikatorer på cancer. De kan dock ingå i bredare immunologiska paneler i cancerrelaterade studier.