Det finns många andra avancerade funktioner som förbättrar komforten och kan vara till nytta i ditt arbete, såsom manschetter med vulst, texturerade fingertoppar etc. Manschetter med vulst ökar skyddsnivån mot vätskedroppar och handskens hållfasthet genom att förhindra att den rullar ner, medan strukturerade fingertoppar ger bättre grepp om våta och torra föremål.
Ingen handske är perfekt för alla uppgifter. Bläddra igenom vårt breda utbud av undersökningshandskar och använd vårt interaktiva urvalsverktyg för att hitta den med de fördelar som bäst passar din uppgift, dina behov och din budget.
En praktisk guide till hur du väljer rätt undersökningshandskar för din uppgift
Att välja rätt handskar för din uppgift spelar en avgörande roll för att skydda dig mot hälso- och säkerhetsrisker. Utbudet av produkter kan dock vara överväldigande. Denna urvalsguide förklarar styrkor och svagheter hos varje material och belyser andra viktiga faktorer som hjälper dig att hitta rätt handske för dina uppgifter, behov och budget.
Steg 1: Typer av handskmaterial
Olika handskmaterial ger olika skyddsnivåer mot de farliga ämnen du kommer i kontakt med. De vanligaste materialen som används för att tillverka undersökningshandskar är latex, nitril och neopren.
Jämförelse av handskmaterial
Tabellen visar styrkor och svagheter hos vinyl-, latex-, nitril- och neoprenhandskar på ett överskådligt sätt. En bock indikerar genomsnittlig styrka, två bockar medelhög styrka och tre bockar överlägsen styrka.
Steg 2: Handskens tjocklek
Handskarnas tjocklek är en annan viktig faktor när man väljer de bästa undersökningshandskarna. Tunnare handskar erbjuder bättre flexibilitet, fingerfärdighet och känsel, medan tjockare handskar erbjuder bättre skydd och är mer hållbara, vilket gör att de kan användas under flera cykler. Tunnare handskar är det bästa valet för medicinska eller fysiska undersökningar eller för medicinska ingrepp. Tjockleken uttrycks i mil. En mil motsvarar en tusendel av en tum.
Steg 3: Storlek och passform
Det låter trivialt, men det är viktigt att välja rätt handskstorlek för att få bästa möjliga prestanda och skydd. Att använda för stora handskar påverkar inte bara fingerfärdigheten, utan ökar också risken för infektioner och kontaminering. Små partiklar eller vätskor kan tränga in i utrymmet mellan händerna och handskarna, och partiklar kan falla från händerna och kontaminera prover och processer. Handskar som är för små eller för åtsittande minskar fingerfärdigheten redan efter en kort tids användning och leder snabbt till trötthet i händerna.
Steg 4: Andra användbara egenskaper