Mikroplatteläsare och tvättare
Upptäck Thermo Scientific™ detektionslösningar.
Om du söker mikroplatteläsare eller tvättare, utforska Thermo Scientific™ portfölj — ett omfattande sortiment av tillförlitliga högpresterande system för ELISA, cellbaserade analyser, kvantifiering av nukleinsyror, proteinanalys och avancerade forskningsapplikationer.
Tillgängliga via Fisher Scientific-kanalen med full prisinsyn, servicesupport och applikationsexpertis.
Multimod mikroplatteläsare
Flexibel detektion för föränderliga forskningsbehov.
Thermo Scientific multimod mikroplatteläsare erbjuder kraftfulla, konfigurerbara detektionsteknologier för att stödja ett brett utbud av analyser — från rutinmässiga fluorescensmätningar till avancerade luminiscens- och alfabaserade applikationer.
Välj rätt system för ditt arbetsflöde:
Absorbans mikroplatteläsare
Robust prestanda för ELISA och rutinmässig kvantifiering.
Thermo Scientific absorbans mikroplatteläsare levererar tillförlitlig och reproducerbar prestanda för ELISA-arbetsflöden och allmänna absorbansbaserade analyser.
Välj rätt system för ditt arbetsflöde:
Automatiserade mikroplattetvättare
Konsekvent och tillförlitlig tvätt för ELISA och cellbaserade analyser.
Thermo Scientific mikroplattetvättare erbjuder exakt och programmerbar tvättprestanda för att stödja reproducerbarhet och analysnoggrannhet.
Vanliga frågor
Steg 1: Vilket detektionsläge behöver du?
- Endast absorbans → Utforska Multiskan™ FC eller Multiskan™ SkyHigh
- Absorbans + fluorescens + luminiscens → Utforska Varioskan™ ALF
- Avancerad detektion inklusive TRF eller AlphaScreen™ → Utforska Varioskan™ LUX
Steg 2: Behöver du reagensdispensrar eller gaskontroll?
- Ja → Varioskan™ LUX
- Nej → Varioskan™ ALF eller Multiskan™ modeller
Steg 3: Utför du cellbaserade analyser med adherenta celler?
- Ja → Överväg Varioskan™ LUX (bottenavläsningskapacitet)
Thermo Scientific mikroplatteläsare och -tvättare är betrodda världen över för sin tillförlitlighet, prestanda och enkla integration i laboratoriearbetsflöden.
- Omfattande portfölj
Från rutinmässiga absorbansmätningar till avancerad multimod detektion - Skalbara lösningar
System som är lämpliga för undervisningslaboratorier, forskningsinstitut och höggenomströmningsmiljöer - Intuitiv programvara
SkanIt™ programvara möjliggör enkel assayinställning, datainsamling och analys - Service och support
Stöds av en global serviceinfrastruktur med serviceavtal tillgängliga via Fisher Scientific-kanalen