Orbitalskakare
Orbitalskakare är oumbärliga laboratorieinstrument som är utformade för att säkerställa en jämn och reproducerbar blandning av prover inom livsvetenskap, klinisk forskning, bioteknik och industriella tillämpningar. Oavsett om de används för att främja cellodling, bearbetning av mikrotiterplattor, studier av proteinexpression eller rutinmässiga laboratoriearbetsflöden, ger orbitalskakare en kontrollerad omrörning som förbättrar provens homogenitet och experimentens konsistens.
Fisher Scientific Channel erbjuder ett brett sortiment av orbitalskakare, inklusive kompakta bänkenheter, termoshakare för mikroplattor, inkubatorskakare, kylskakare och CO₂-beständiga system från de ledande varumärkena Thermo Scientific, Grand Instruments, IKA, Eppendorf, Ohaus, Fisherbrand, Corning och Heathrow Scientific. Med lösningar som sträcker sig från lättare blandning i laboratoriet till inkubation med hög kapacitet och cellodlingsapplikationer kan användarna välja utrustning som är skräddarsydd efter deras krav på genomströmning, temperaturkontroll och provkärl.
Användbara länkar
Väljguide
Spara nu – exklusiva erbjudanden
Produktkod 15341105
Produktkod 10795714
Produktkod 12357627
Produktkod 10449933
Produktkod 17849494
Produktkod 11481038
Produktkod 12994025
Produktkod 12642785
Produktkod 15345802
Produktkod 11502944
Produktkod 17534755
Produktkod 11754948
Produktkod 16504622
Produktkod 15430484
Slutför din beställning – fantastiska erbjudanden
Måste ha
Produktkod 16241591
Produktkod 17829494
Produktkod 12377627
Produktkod 17921282
Produktkod 15689415
Produktkod 17859494
Produktkod 17544755
Produktkod 16218681
Produktkod 12925511
Produktkod 17869494
Produktkod 11704948
FAQ
Orbitalskakare alstrar en cirkulär rörelse för att blanda vätskor, odlingar och prover på ett jämnt sätt. De används ofta inom mikrobiologi, molekylärbiologi, bioteknik och cellodlingslaboratorier för att förbättra reproducerbarheten och provens enhetlighet.
Valet beror på behållartyp, lastkapacitet, hastighetsområde, banstorlek och temperaturkrav. Varumärkena Thermo Scientific, Grant Instruments och IKA erbjuder modeller som sträcker sig från kompakta bänkenheter till inkuberade och kylda system.
Arbetsflöden inom cellodling kräver ofta inkuberade eller CO₂-tåliga orbitalskakare. Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker och Solaris-plattformarna är utformade för att stödja känsliga tillämpningar för celltillväxt och underhåll av odlingar.
Orbitalskakare används inom akademisk forskning, läkemedelsutveckling, biotekniklaboratorier, kliniska testanläggningar och industriella kvalitetskontrollmiljöer.
Den orbitala rörelsen ger en skonsam och jämn omrörning som förbättrar syreöverföringen, minskar provsedimentering och bidrar till reproducerbara försöksförhållanden för olika behållarformat.