Om en mask är utrustad med eller saknar ventil har ingen inverkan på skyddsnivån. Utandningsventilen ökar komforten genom att minska andningsansträngningen och säkerställa ett behagligare klimat inuti masken. Med en mask med ventil är det också mindre risk att glasögon immar igen. Å andra sidan har masker utan ventil ett lägre styckpris och förhindrar att bäraren kontaminerar omgivningen.
Tre steg för att välja rätt engångsandningsskydd
Andningsskydd av typen Filtering Face Piece (FFP), även kallade partikelmasker, dammmasker eller FFP-masker, tillhör kategorin luftrenande andningsskydd och ger ett pålitligt skydd mot partikelföroreningar som damm, rök och aerosoler. Eftersom de är relativt lätta, kompakta, lätthanterliga och kräver lite underhåll används de inom många vanliga tillämpningar i branscher som bilindustrin, jordbruket, byggbranschen, läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården, kemikalieindustrin och råvaruindustrin.
Engångsmasker för partiklar finns i ett brett utbud av skyddsnivåer, former och modeller. Att välja rätt andningsskydd är avgörande för optimalt skydd, eftersom andningsskydd är utformade för specifika risker. Denna guide hjälper dig att i tre steg välja ett engångsandningsskydd som bäst passar dina användningskrav och önskad komfortnivå.
Steg 1: Känn till riskerna och välj rätt skyddsnivå
Det finns partikelmasker i tre skyddsnivåer: FFP1, FFP2 och FFP3. Dessa skyddsnivåer anger maskens filtereffektivitet och är standardiserade inom hela EU enligt EN 149:2001+A1:2009.
Steg 2: Välj en andningsmask med eller utan utandningsventil
Steg 3: Välj modell och sortiment av FFP-masker
Vikbara masker sparar utrymme när de är ihopfällda. Att vika ut och justera dem korrekt kan dock vara komplicerat och leda till felaktig användning. Däremot är skålformade masker lätta att hantera, mer motståndskraftiga mot deformation än vikbara masker och erbjuder bättre komfort och en säker passform.
Standardsortimenten erbjuder enkelt och effektivt skydd till ett överkomligt pris, medan andra sortiment kombinerar förbättrad prestanda med ökad komfort. Ytterligare funktioner hos premiumprodukter inkluderar mjuka tätningsringar för ansiktsdelen, ventiler, justerbara remmar och mer. Andningsskydd för svetsning ger skydd mot dimma, damm, metallångor och ozon under svetsning. Det finns även specialandningsskydd som är utrustade med ett aktivt kolfilter för att lindra lukt i olika tillämpningar, från svetsning till avfallssortering.
Använd vårt interaktiva urvalsverktyg för att enkelt hitta den andningsskydd du behöver.