Standardinkubatorer för ditt laboratorium
Att välja rätt standardinkubator är avgörande för att säkerställa tillförlitliga och reproducerbara resultat inom mikrobiologi, läkemedelslaboratorier och forskningslaboratorier. Med flera tillgängliga konfigurationer, temperaturintervall och luftflödessystem beror valet av rätt modell på dina specifika applikationskrav.
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 10529070
Produktkod 15642076
Produktkod 15682056
Produktkod 10839810
Produktkod 15662056
Produktkod 15810312
Produktkod 15652056
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Must Have
Produktkod 15672116
Produktkod 15612126
Produktkod 12625306
Produktkod 15622116
FAQ
En standardinkubator är en laboratorieenhet utformad för att upprätthålla en temperaturkontrollerad miljö för inkubation av prover. Den används vanligtvis för mikrobiologiska kulturer, provförvaring och stabilitetstestning.
Till skillnad från CO₂-inkubatorer kontrollerar standardinkubatorer inte gasnivåer, vilket gör dem lämpliga för allmänna applikationer där exakta atmosfäriska förhållanden inte krävs.
Temperaturområde och stabilitet
Det temperaturintervall som krävs beror på din applikation. De flesta standardinkubatorer arbetar mellan omgivningstemperatur +5°C och 70°C. Stabilitet och jämnhet är avgörande för att säkerställa konsekventa experimentella förhållanden.
Kammarvolym och kapacitet
Välj kammarstorlek baserat på ditt provgenomflöde. Större kapaciteter är idealiska för laboratorier med hög volym, medan kompakta enheter passar begränsat bänkutrymme.
Luftcirkulationsteknik
- Naturlig konvektion: mjukt luftflöde, minskar uttorkning av prover
- Forcerad luftkonvektion: snabbare temperaturåterhämtning och bättre jämnhet
Styrning och övervakning
Digitala kontroller, larm och datalogningsfunktioner förbättrar tillförlitlighet och efterlevnad av laboratoriestandarder.
| Typ | Nyckelfunktion | Typisk användning |
|---|---|---|
| Standardinkubator | Endast temperaturkontroll | Mikrobiologi, allmän laboratorieanvändning |
| CO₂-inkubator | Gas- och fuktighetskontroll | Cellodling |
| Kylinkubator | Kylning och uppvärmning | BOD-testning, miljöstudier |
Att förstå dessa skillnader hjälper till att säkerställa att du väljer rätt utrustning för din applikation.
Standardinkubatorer används i stor utsträckning för:
- Tillväxt av mikrobiologiska kulturer
- Farmaceutisk stabilitetstestning
- Kvalitetskontroll inom livsmedel och dryck
- Forsknings- och akademiska laboratorier