REACH Restriction Annex XVII
The EU regulatory framework for chemicals is set by REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) regulation No. 1907/2006.
Many of the products sold by the Fisher Scientific channel are restricted under REACH, as listed in Annex XVII of the regulation.
These restrictions do not apply to product and process orientated research.
Filtrerade sökresultat
Metanol, för HPLC, Fisher Chemical™
CAS: 67-56-1 Molekylformel: CH4O MDL-nummer: MFCD00004595 InChI-nyckel: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 887 ChEBI: CHEBI:17790 IUPAC-namn: metanol LEDER: CO
| Molekylformel | CH4O |
|---|---|
| PubChem CID | 887 |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| IUPAC-namn | metanol |
| CAS | 67-56-1 |
| InChI-nyckel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CO |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
Thermo Scientific™ TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Få hög avkastning in vitro-transkription från DNA-mallar som innehåller en T7 RNA-polymeras-promotor, inklusive linjäriserade plasmider eller PCR-produkter.
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-stege
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler.
| Storleksintervall | 75 till 20000 bp |
|---|---|
| Klar att ladda | Obs |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Koncentration | 6X |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Gel typ | Agaros |
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer
Ta bort antikroppar med hög affinitet från membran så att de kan återprobas och detekteras med kemiluminescerande substrat.
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagande i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
|---|---|
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Restore |
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A/G Spin Columns, 0,2 ml
Affinitetsrena antikroppar (IgG) med mångsidig, rekombinant Protein A/G-agaros som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Pierce™ Lane Marker Icke-reducerande provbuffert
Färdiga att använda 5X SDS-PAGE provladdningsbuffertar tillgängliga i reducerande och icke-reducerande formuleringar, båda med en rosa färgbuffert-frontmarkör.
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
| Klar att ladda | Ja |
|---|---|
| Hållbarhet | 6 månader |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Orange G |
| Koncentration | 6X |
| Produktlinje | O ’GeneralRuler, O'RangeRuler |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Gel typ | Agaros |
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A Plus Spin Columns, 0,2 mL
Affinitetsrena antikroppar (IgG) med tätt immobiliserat protein A som erbjuds i flaskor, spinnkolonner, filterplattor och kompletta reningssatser.
Thermo Scientific™ Halt™ Fosfatashämmare engångscocktail
Stabilisera serin-, treonin- och tyrosinfosforylering av proteiner i celler och vävnader med denna cocktail av fosfatasinhibitorer.
| Innehåll och lagring | Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze. |
|---|---|
| Inhibitorer | Phosphatase Inhibitor |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Phosphatase Inhibitor Cocktail |
| Reagenstyp | Phosphatase Inhibitor |
| Produktlinje | Halt |
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA-stege
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Utför snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med låg molekylvikt på agarosgeler.
| Storleksintervall | 25 till 700 bp |
|---|---|
| Klar att ladda | Obs |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Koncentration | 6X |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Gel typ | Agaros |
Thermo Scientific Chemicals Akrylamid / N,N'-Methylenebisacrylamide 29:1, för biokemi, 40% blandad lösning i vatten
Akrylamid/N,N'-Methylenebisacrylamide, CAS # 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, är en vattenlöslig förening som tvärbinds för att producera polyakrylamidgeler som används i stor utsträckning vid kromatografi och elektroforetisk syraseparation av proteiner.
| Molekylformel | C3H5NO |
|---|---|
| MDL-nummer | MFCD00008032 |
| Abs. | (1% in water),(1% in water) at 0nm,0.1 max. at 290nm |
| IUPAC-namn | prop-2-enamid |
| InChI-nyckel | HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N |
| Hälsofara 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wear eye protection/face protection. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Use personal protective equipment as required. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |
| ChEBI | CHEBI:28619 |
| Hälsofara 2 | GHS H Statement Causes skin irritation. May cause genetic defects. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause cancer. Harmful in contact with skin. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful if swallowed. Suspected of damaging fertility. |
| CAS Min % | 59.0 |
| Hälsofara 1 | Danger |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvalitet | Biokemisk |
| Färg | Färglös |
| PubChem CID | 6579 |
| Förpackning | Glasflaska |
| CAS | 79-06-1 |
| Akrylsyra | 0.001% max. |
| LEDER | NC(=O)C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 71.08 |
| Konduktivitet | 3μS/cm Max. |
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1 |
| CAS Max % | 61.0 |
Invitrogen™ UltraPure™ Ethidium Bromid, 10 mg/ml
Känsligt fluorescerande färgämne detekterar nukleinsyror i agarosgeler och cesiumkloridgradienter
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda
Greener Choice Product
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
This product offers one or more environmental benefits itemized in the U.S. FTC Green Guides.
Learn More About the Greener Choice Program
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler.
| Klar att ladda | Ja |
|---|---|
| Koncentration | 6X |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Gel typ | Agaros |
Diklormetan, för HPLC, stabiliserad med amylen, Fisher Chemical™
CAS: 75-09-2 Molekylformel: CH2Cl2 Molekylvikt (g/mol): 84.93 MDL-nummer: MFCD00000881 InChI-nyckel: YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N IUPAC-namn: diklormetan LEDER: ClCCl
| Molekylformel | CH2Cl2 |
|---|---|
| MDL-nummer | MFCD00000881 |
| IUPAC-namn | diklormetan |
| CAS | 75-09-2 |
| InChI-nyckel | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | ClCCl |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.93 |
Metanol, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical™
CAS: 67-56-1 Molekylformel: CH4O MDL-nummer: MFCD00004595 InChI-nyckel: OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Synonym: methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit PubChem CID: 887 ChEBI: CHEBI:17790 IUPAC-namn: metanol LEDER: CO
| Molekylformel | CH4O |
|---|---|
| PubChem CID | 887 |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| IUPAC-namn | metanol |
| CAS | 67-56-1 |
| InChI-nyckel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CO |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| Synonym | methyl alcohol,wood alcohol,carbinol,wood spirit,wood naphtha,methylol,methyl hydroxide,pyroxylic spirit,colonial spirit,columbian spirit |