Läs mer
Buerkle™ V2A skopa i rostfritt stål
Produktkod. 10785964 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10785964
Brand: Buerkle™ 53541000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V2A Rostfritt stål Skopa har inga öppningar, underskärningar eller springor där rester kan samlas.
  • Skopa av rostfritt stål AISI 304 (1.4301), komplett med stång
  • Steriliserbar genom flamsterilisering eller ångsterilisering
  • Porfri ytbehandling producerad av högkvalitativa lasersvetssömmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemi Scoop
Material Rostfritt stål (V2A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Steriliserbar genom låga eller ångsterilisering
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Längd (metrisk) 115 cm