Läs mer
0,0 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11409159 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11409159 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11409159 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR0500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
Beskrivning Non-Ratio Instrumentation
Noggrannhet Noggrannhet± 1 % NTU
Grumlighet 0,0 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 500 ml