Läs mer
0,05 M (0,1 N) natriumarsenit analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- Testade till± 0,1 %
- Kan användas för manuella titreringar eller vanligare automatiska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.05 M |
| Teknik | Titration |
| Typ | Analytical Volumetric Solution |
| Kvantitet | 2,5 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- SODIUM ARSENITE 0.1N ( 0.05M) Analytical Volumetric Solution
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H350-Kan orsaka cancer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide