Läs mer
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP
Beskrivning
The sensitivity and specificity of each lot is confirmed using ELISA. Minimal cross-reactivity with rabbit, rat, human, bovine, guinea pig and donkey IgG is observed. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and more lot-to-lot consistency.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Mouse IgG (H+L) |
| Användningsområden | ELISA, Western Blot |
| Klassificering | Recombinant Superclonal |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Formulering | PBS with HRP Stabilizer and proprietary preservative |
| Värd art | Goat |
| Immunogen | Recombinant full-length protein. |
| Reningsmetod | Gravity column chromatography |
| Kvantitet | 50 μg |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.