Läs mer
0,1 NTU-förhållande grumlighetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11429159 Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11429159
Brand: Reagecon CRSR0.1500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En suspension av polymermikrosfärer utformade för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten även efter att flaskan öppnats
  • ±1% noggrannhet
  • NIST spårbart
  • US EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Form Vätska
Noggrannhet ±1 % NTU
Volym (metrisk) 500 ml
Förpackningstyp HDPE-flaska GL45