Läs mer
Thermo Scientific™ 0.1% Peptone Water + 0.85% Salt
Beskrivning
Perform sample dilution for examination of foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ 0.1% Peptone Water with 0.85% Salt. The presence of peptone at low concentrations provides nutrients for the survival of microorganisms. Sodium chloride at 0.85% concentration maintains osmotic balance of medium thereby maintaining cell morphology and integrity.
Använd 0,1 % peptonvatten + 0,85 % salt för att utföra spädningar av olika prover.
- Upprätthåller livsduglighet hos organismer under utspädningsprocessen.
- Färdig –att använda.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös, klar |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Beskrivning | 0,1 % peptonvatten + 0,85 % salt |
| Formatera | Universalflaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Pepton |
| Fyll vikt | 9.0g + 0.3g |
| Förpackningstyp | 24 universaler med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 24/Pk. |