Läs mer
Thermo Scientific™ 0,1 % peptonvatten (flaskat)
Produktkod. 13275479
Change view
Fyll vikt:
100.0g + 1.5g
300 till 304 g
Formatera:
500 ml Siropflaska
Dina flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Formatera Förpackningsstorlek
13275479 300 till 304 g 500 ml Siropflaska Paket med 10
13215459 100.0g + 1.5g Dina flaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13275479 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0619X
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Utför sterilitetstester av läkemedel med sköljning och utspädning av vätska i praktiska, färdiga flaskor.
Utför sterilitetstester av läkemedel med Thermo Scientific™ Oxoid™ 0,1 % peptonvatten. Spädnings- och sköljvätskan innehåller pepton i låga koncentrationer för att ge näring för mikroorganismers överlevnad.
Använd 0,1 % peptonvatten i kvalitativa procedurer som en utspädande och stigande vätska för sterilitetstestning
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Innehåll och lagring 2° till 25 °C
Formatera 500 ml Siropflaska
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll vikt 300 till 304 g
Förpackningstyp 10 Sirop-flaskor med skruvlock i en låda
Kvantitet 10/Pk.