Läs mer
0.115 M (0.115 N) Sodium Hydroxide Low in Carbonate Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- Tested to ± 0.1%
- May be used for manual titrations or more commonly automatic titrations
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.115 M |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Amber glass Winchester bottle GL45 |
| Fysisk form | Liquid |