Läs mer
Ankyrin 3 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Produktkod. 18604826 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18604826 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18604826 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305549APC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chicken Polyclonal Antibody
Ankyrin 3 Polyclonal antibody specifically detects Ankyrin 3 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Ankyrin 3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias ankyrin G, Ankyrin G119, ankyrin-3, ankyrin-G, Node Of Ranvier
Värd art Chicken
Immunogen The C-terminal 398 amino acids of human Ankyrin 3 expressed in and purified from E. coli.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Signaling, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 288
Målarter Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgY