missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD302/CLEC13A Antibody (771910), FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18607893 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18607893 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18607893 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB6367F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD302/CLEC13A Monoclonal antibody specifically detects CD302/CLEC13A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD302/CLEC13A
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 771910
Konjugera FITC
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias BIMLEC, CD302 antigenC-type lectin domain family 13, member A, CD302 molecule, CLEC13AMGC22301, C-type lectin domain family 13 member A, DCL-1, DCL1C-type lectin BIMLEC, KIAA0022FLJ43091, Type I transmembrane C-type lectin receptor DCL-1
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD302/CLEC13A, Asp23-Asn167, Accession # Q81X05
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9936
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.