missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmoglein-1 Antibody (DSG1/8576R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20753PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Desmoglein-1 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Desmoglein-1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Cadherin family member 4, CDHF4PPKS1, desmoglein 1, desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, DSG, Pemphigus foliaceus antigen, SPPK1 | |
| Recombinant human Desmoglein-1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Signaling | |
| 1828 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DSG1/8576R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Desmoglein-1 Antibody (DSG1/8576R), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PerCP
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering