missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
EEF2K Polyclonal antibody specifically detects EEF2K in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | EEF2K |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | DyLight 350 |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor 2 kinase, calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor-2 kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.20, eEF-2 kinase, eEF-2Kcalmodulin-dependent protein kinase III, elongation factor-2 kinase, eukaroytic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor-2 kinase, HSU93850, MGC45041 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 675 and 725 of human calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor-2 kinase (EEF2K ) using the numbering given in entry NP_037434.1 (GeneID 29904). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?