Läs mer
F-Actin Antibody (NH3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-61610
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
F-Actin Monoclonal antibody specifically detects F-Actin in Human, Mouse, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Specifikationer
| F-Actin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| actin, cytoplasmic 2, DFNA26, ACT, ACTG, actin, gamma 1, BRWS2, DFNA20 | |
| Human monocytes and the human monocyte-like cell line, U937. | |
| 0.1 mL | |
| Developmental Biology | |
| Human, Mouse, Chicken, Rabbit | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| NH3 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Thiophilic Chromatography | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur