missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IFN-gamma Antibody (154007), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB985S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| IFN-gamma | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Pig | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 154007 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| E. coli-derived recombinant porcine IFN-gamma , Ser21-Lys166, Accession # P17803 | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 3458 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering