missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kappa Light Chain Antibody (KLC264), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-34659AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Kappa Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Specifikationer
| Kappa Light Chain | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809 | |
| Recombinant human Kappa Light Chain | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3514 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| KLC264 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering