missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melanocortin-3 R/MC3R Antibody (345404), HRP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18665093 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18665093 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18665093 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB3737H

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

Melanocortin-3 R/MC3R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-3 R/MC3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Melanocortin-3 R/MC3R
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 345404
Konjugera HRP
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias BMIQ9, MC3, MC3-R, melanocortin 3 receptor, melanocortin receptor 3, OB20, Obesity quantitative trait locus, OQTL
Värd art Rat
Immunogen Y3 rat myeloid cell line transfeced with mouse Melanocortin 3R/MC3R
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4159
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.