missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
OCTN2/SLC22A5 Antibody (893753), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB11004J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
OCTN2/SLC22A5 Monoclonal antibody specifically detects OCTN2/SLC22A5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| OCTN2/SLC22A5 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 893753 | |
| Flow Cytometry | |
| CDSP, FLJ46769, High-affinity sodium-dependent carnitine cotransporter, OCTN2high-affinity sodium dependent carnitine cotransporter, OCTN2VT, organic cation transporter 2, organic cation transporter 5, Organic cation/carnitine transporter 2, SCD, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 5, solute carrier family 22 (organic cation/carnitine transporter), member 5, solute carrier family 22 member 5 | |
| NS0 transfected with human SLC22A5, Accession # O76082 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 6584 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering