Läs mer
Sartorius™ 0,2 μm por PTFE-membran
Produktkod. 10537521 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10537521 50 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 10537521 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 1180750N
Beräknad leverans: 19-08-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 1 bar
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material PTFE
Porstorlek 0,2μ m
Flödeshastighet 11 ml/min.
För användning med (applikation) Steril filtrering av luft och andra gaser, syror, baser och lösningsmedel.
Hydrofobicitet Hydrofobisk
Antal per förpackning 100:-/förpackning
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 50 mm