Beskrivning
Axygen™ 0,2 mL tunnväggiga 8-rems PCR-rör, tillgängliga i ett sortiment av färger är designade för att passa en mängd olika termiska cykler. Ultratunn och konsekvent väggtjocklek tillåter exakt termisk överföring, jämn insättningslock säkerställer en tät passform för att förhindra avdunstning.
- RNase-/DNas-fri
- Ickepyrogena
- icke-steril
- Tillverkad med 99,9 % ren ny polypropen
- Kepsar ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1260 remsor/fodral (8 rör/remsa) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |