Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och platta kapslar, remsor med 12 st
Produktkod. 11564774
Change view
Kvantitet:
80 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Kvantitet unitSize
11564774 80 remsor Paket med 80
1 options
Produktkod. 11564774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1114
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera PCR och qPCR med dessa 0,2 mL remsor, tillgängliga som 8 rör per remsa i flera färger eller 12 rör per remsa.
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Höjdpunkter
  • Kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock
  • 8 rör per remsa
  • 0,25 ml maximal tubkapacitet när den är försluten
  • Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor. Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 80 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Reaktionshastighet Standard
Förslutningstyp Platt mössa
Antal Wells 96
Formatera 80 remsrör och lock
Produkttyp 12-bandsrör