Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, remsor om 8
Produktkod. 10334613
Färg:
Blått
Grön
Lila
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Kupolformad keps
Produkttyp:
8-bandsrör
8-remsor-lock
8-remsrör
Kvantitet:
10 förpackningar med 12 remsor
250 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Produktkod. 10334613
Brand: Thermo Scientific™ AB0266/R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimera PCR och qPCR med dessa 0,2 mL remsor, tillgängliga som 8 rör per remsa i flera färger eller 12 rör per remsa.
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks
  • 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips. Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified free from human DNA, RNases, and DNases
Färg Rött
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 250 remsor
Form V-Bottom
Material Polypropylene
Förslutningstyp Kupolformad keps
Produkttyp 8-remsrör