Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, remsor om 8
Produktkod. 11594764
Change view
Färg:
Blått
Grön
Lila
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Ingår ej
Kupolhatt
Produkttyp:
8-Strip-keps
8-Strip-rör
8-bandsrör
Kvantitet:
10 förpackningar med 12 remsor
10-pack med 12 remsor
250 remsor
250-serier
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11594764 Naturlig Ingår ej 8-bandsrör 250 remsor Paket med 250
15767476 Naturlig Ingår ej 8-bandsrör 250 remsor Paket med 250
10394223 Blått Kupolhatt 8-Strip-rör 250-serier Paket med 250
10190543 Grön Kupolhatt 8-Strip-rör 250-serier Paket med 250
10100553 Lila Kupolhatt 8-Strip-rör 250-serier Paket med 250
10334613 Rött Kupolhatt 8-Strip-rör 250-serier Paket med 250
12199690 - Kupolhatt 8-Strip-keps 10-pack med 12 remsor Paket med 120
10594184 Grön Kupolhatt 8-Strip-rör 10-pack med 12 remsor Paket med 120
10533225 Naturlig Ingår ej 8-bandsrör 10 förpackningar med 12 remsor Paket med 120
10513995 Lila Ej inkluderad 8-Strip-rör 10-pack med 12 remsor Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11594764 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0264
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
I lager
Optimera PCR och qPCR med dessa 0,2 mL remsor, tillgängliga som 8 rör per remsa i flera färger eller 12 rör per remsa.
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Höjdpunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termocyklerblock 8 rör per remsa 0,25 mL maximal rörkapacitet när det är förslutet
  • Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor
  • Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
Användningsområden
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 250 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Standard
Förslutningstyp Ingår ej
Formatera 250 bandrör
Produkttyp 8-bandsrör