Läs mer
0,2 NTU Non-Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11516603 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11516603 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11516603 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRS0.2100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 SEK
    1057.50 SEK / 100ml
    Save 97.50 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Icke Ratio Instrument
Beskrivning Flytande format i en HDPE-flaska
Grumlighet 0,2 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 100 ml