Läs mer
0,25 M (0,25 N) saltsyra analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
- Testade till± 0,1 %
- Kan användas för manuella titreringar eller vanligare automatiska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.25 M |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| UN-nummer | 1760 |