Läs mer
0,25 mg/LC som Sackaros Total Organic Carbon (TOC) standard för Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 14802211 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
35 ml
Förpackningsstorlek:
35ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14802211 35 ml 35ml
1 options
Produktkod. 14802211 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RTOCS08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Extremt ren och specifik produkt gjord av ultrarena råvaror med hjälp av en egen process.
  • Totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensstandard, totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensmaterial.
  • Extremt hög specifikation och renhet.
  • Producerad av ultrarena råvaror, inklusive vatten som framställs genom en speciell egenutvecklad process.
  • Presenteras i flaskor som tillverkas, rengörs och urlakas genom en speciell patentskyddad process specifikt för produkten.
  • Beredd och certifierad gravimetriskt på vikt/volymbasis enligt en specifikation av± 2 %.
  • Reagecon innehar IEC/ISO 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar och pipetter (INAB Ref: 265C).
  • De resulterande utrustningskalibreringscertifikaten utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
  • Koncentrationen av dessa standarder verifieras med en högpresterande kalibrerad Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) med hjälp av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
  • Kalibreringen av TOC-instrumentet slutförs med en hög renhet ISO Guide 34 ackrediterad TOC-standard liknande TOC-koncentrationsvärdet som denna produkt.
Specifikationer
Beskrivning Noggrannhet: ±2%, Matris: vatten
Förpackning TOC Glass Vial with Septa & Cap
Koncentration 0.25 mg/L
Teknik TOC-analys
Kvantitet 35 ml