Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rörremsor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler
- 0,25 ml maximal rörvolym när den är försluten
- Remsor med åtta rör
- Kan skäras till individuella rör
- Tunnvägg design
- Renrum producerat
- Virgin polypropen
- Finns med platta kepsremsor, kupolformade kepsremsor eller utan kepsremsor
Certifikat
Certifierad RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Humant DNA, RNas, DNas, endotoxiner fritt |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 250 Fall |
| För användning med (utrustning) | 0,2 mL 96-brunnars V-bottna termiska cykler, PCR och qPCR/Real-Time PCR-applikationer |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Antal Wells | 96 |
| Formatera | Remsa |
| Produkttyp | Tunnvägg 8-Strip PCR-rör |