Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rörremsor
Produktkod. 12179770 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Förpackningsstorlek
12179770 Naturlig Platt mössa Paket med 250
12104092 Naturlig Kupolformad mössa Paket med 250
12114092 Rött Kupolformad mössa Paket med 250
12124092 Blått Kupolformad mössa Paket med 250
12134092 Klart Kupolformad mössa Paket med 250
12144092 Gult Kupolformad mössa Paket med 250
12154092 Rött Platt mössa Paket med 250
12164092 Blått Platt mössa Paket med 250
12174092 Klart Platt mössa Paket med 250
12184092 Gult Platt mössa Paket med 250
11849241 Naturlig Ingår ej Paket med 250
12104102 Rött Ingår ej Paket med 250
12519656 Blått Ingår ej Paket med 250
12114102 Klart Ingår ej Paket med 250
12124102 Gult Ingår ej Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 12179770
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler.
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler
  • 0,25 ml maximal rörvolym när den är försluten
  • Remsor med åtta rör
  • Kan skäras till individuella rör
  • Tunnvägg design
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
  • Finns med platta kepsremsor, kupolformade kepsremsor eller utan kepsremsor
Certifikat
Certifierad RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, RNas, DNas, endotoxiner fritt
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 250 Fall
För användning med (utrustning) 0,2 mL 96-brunnars V-bottna termiska cykler, PCR och qPCR/Real-Time PCR-applikationer
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Antal Wells 96
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör