Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rörremsor
Produktkod. 12519656 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp unitSize
12519656 Blått Ingår ej Paket med 250
12104092 Naturlig Kupolformad mössa Paket med 250
12114092 Rött Kupolformad mössa Paket med 250
12124092 Blått Kupolformad mössa Paket med 250
12134092 Klart Kupolformad mössa Paket med 250
12144092 Gult Kupolformad mössa Paket med 250
12179770 Naturlig Platt mössa Paket med 250
12154092 Rött Platt mössa Paket med 250
12164092 Blått Platt mössa Paket med 250
12174092 Klart Platt mössa Paket med 250
12184092 Gult Platt mössa Paket med 250
11849241 Naturlig Ingår ej Paket med 250
12104102 Rött Ingår ej Paket med 250
12114102 Klart Ingår ej Paket med 250
12124102 Gult Ingår ej Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 12519656
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast rör. (Kåpor ingår ej.)
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler.
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler
  • 0,25 ml maximal rörvolym när den är försluten
  • Remsor med åtta rör
  • Kan skäras till individuella rör
  • Tunnvägg design
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
  • Kepsar ingår ej
Certifikat
Certifierad RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, RNas, DNas, endotoxiner fritt
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 250 Fall
För användning med (utrustning) 0,2 mL 96-brunnars V-bottna termiska cykler, PCR och qPCR/Real-Time PCR-applikationer
Material Polypropen
Förslutningstyp Ingår ej
Antal Wells 96
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör