Läs mer
0.2N H2SO4 Distillation Fluid, 50 x 10 mL, smart delivery PFA Tube, Dr. Ehrenstorfer
Kvantitet:
50 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 x 10 ml |
| Koncentration | 0.2 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |