Läs mer
Motic™ 0,35X C-Mount kameraadapter
Produktkod. 15429254
Change view
Typ:
Kameraadapter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15429254 Kameraadapter Varje
1 options
Produktkod. 15429254 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001904111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.59 SEK
    2053.45 SEK / Paket med 1
    Save 672.14 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna C-monterade kameraadapter gör att Moticams kan anslutas till Motic™ trinokulära mikroskop.
Kompatibel med följande kameror:
  • Moticam 2
  • Moticam X
  • Moticam X3
  • Moticam 1080
  • Moticam BTU 10
  • Moticam BTX 8
Specifikationer
Typ Kameraadapter
För användning med (utrustning) Motic BA, AE2000/AE31E, SMZ-161/171 Trinokulärmikroskop