Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 0,36 mm PEEKsil™ Slang
Produktkod. 15298783
Change view
Total längd (metrisk):
50 m
100 m
150 m
250 m
500 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,025 mm
0,05 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15298783 100 m 0,025 mm Paket med 2
15288783 50 m 0,025 mm Paket med 2
15208793 150 m 0,025 mm Paket med 2
15218793 250 m 0,025 mm Paket med 2
15228793 500 m 0,025 mm Paket med 2
15238793 50 m 0,05 mm Paket med 2
15248793 100 m 0,05 mm Paket med 2
15258793 150 m 0,05 mm Paket med 2
15268793 250 m 0,05 mm Paket med 2
15278793 500 m 0,05 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15298783 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 0624372
Beräknad leverans: 17-11-2026
En mekaniskt robust polymermantlad slang av smält kiseldioxid för användning i HPLC-system
  • Innervägg av smält kisel ger en slät yta, fri från defekter
  • PEEKsil kompatibel med de flesta organiska lösningsmedel och resistent mot starka syror
  • Effektivt pH-område från 0 till 10
  • Flexibilitet säkerställer enkel anslutning mellan kolonner, detektorer och injektorer
    Specifikationer
    Typ Slangar
    Inkluderar 2/Pk.
    Diameter (metrisk) Inre 0,025 mm
    Total längd (metrisk) 100 m