Läs mer
Sharpsafe™ 0,45 L Sharps-behållare Produktkod.: 17671695
Sharpsafe™ 0,45 L Sharps-behållare
Produktkod. 17671695
Kronbladsöppning, Gult
Förslutningstyp:
Kronbladsöppning
Pennöppning
Rensa öppning
Stängningsfärg:
Gult
Svart
Produktkod. 17671695
Brand: Sharpsafe™ 51701430
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VernaCare 5:e generationen Sharpsafe™ behållare är tillverkade av vårt återvunna material med låga koldioxidavtryck, vilket ger en säker och hållbar lösning på dina behov för hantering av vassa avfall.
  • Världens första hållbara engångsbehållare för vassa föremål på marknaden.
  • Designad för användning i första hand i gemenskapsinställningen, 0,45 liter finns tillgänglig med ett antal olika bländare. Dessa öppningar och relaterade funktioner har utvecklats för att göra insamling och kassering av en mängd vassa föremål inom samhället på ett säkert sätt.
  • 0,45 liter kan enkelt förvaras i en väska eller ficka och är idealisk för både personlig och klinisk användning. Våra 0,45 liter Sharpsafe™ behållare är speciellt utformade för att möjliggöra säker kassering av kliniska vassa föremål och minimera risken för relaterade skador. Utformningen av våra produkter visar våra avsiktligt utformade funktioner för att garantera säkerheten för våra användare. Den tillfälliga och slutliga stängningsfunktionen ger trygghet när behållaren används och att inget mer avfall kan läggas till när den slutliga förslutningen är aktiverad, vilket förhindrar eventuellt spill och överfyllning.
  • Behållarna är designade med en stark styv kropp och tillverkade av robust, högkvalitativt återvunnet material som förhindrar att vassa föremål tränger in genom behållarens vägg.
  • Funktioner och fördelar
  • Tillverkad av återvunnet material med lågt koldioxidavtryck
  • Flip top lock för tillfällig och slutlig stängningsfunktion
  • In-mold-etikett - erbjuder permanent revisionsspår som inte kan tas bort.
  • Klassledande läckagemotstånd
  • Överensstämmer med de standarder som anges nedan
  • ISO23907-1:2019
  • UN3291
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.45 L
Certifikat och efterlevnad NX, ISO23907-1:2019, UN3291
Förslutningstyp Kronbladsöppning
Stängningsfärg Gult
Färg Grå
Mått (L x B x H) 445 x 505 x 346 mm
Kvantitet 100/Cs.
För användning med (applikation) Säker kassering av kliniska vassar
Produkttyp Sharps Container
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sharpsafe™ 0,45 L Sharps-behållare >