Läs mer
Sartorius™ 0,45 μm por polyamidnitratmembran
Produktkod. 12952671 Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12952671
Brand: Sartorius™ 2500647N
Bara null kvar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 2,3 bar
Färg Vitt
Filtertyp Membranfilter
Material Polyamid
Porstorlek 0,45 μm
Flödeshastighet 35 ml/min.
För användning med (applikation) Mikrobehållande, partikelreducerande filtrering av vatten, alkaliska lösningar och lösningsmedel
Antal per förpackning 100:-/förpackning
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Typ Membranfilter
Diameter (metrisk) 47 mm