Läs mer
Hamilton™ 0,5μ L 7000-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17874322
Change view
Nålmätare:
25 g
26s G
32 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil
17874322 25 g Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
17894372 25 g Trubbig
17864202 26s G Kon
17864322 32 G Trubbig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17874322 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL86259
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
7000-seriens sprutor är modifierade Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig.
  • Den tunna volframkolvtråden sträcker sig till spetsen av nålen, vilket säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut, dispenserar upp till 0,05μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Tungsten (fat)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) Inre 0,0041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0041 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.104 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,020 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.104 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.515 mm
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7000.5 KH
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 69.9 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Räfflade nav