Läs mer
Hamilton™ 0,5μ L 7000-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17894372
Change view
Nålmätare:
25 g
26s G
32 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil
17894372 25 g Trubbig
17874322 25 g Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
17864202 26s G Kon
17864322 32 G Trubbig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17894372 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL86250
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
7000-seriens sprutor är modifierade Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig.
  • Den tunna volframkolvtråden sträcker sig till spetsen av nålen, vilket säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut, dispenserar upp till 0,05μ L.
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Nålmätare 25 g
Diameter (metrisk) Inre 0.104 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Modell 7000.5 KH
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 69.9 mm
Nålpunktstil Trubbig
Anslutningstyp Räfflade nav
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.