Läs mer
Hamilton™ 0,5μ L 7000-serien Microliter Spruta
Produktkod. p-200000263
Nålmätare:
25 g
26s G
32 G
Nålpunktstil:
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Produktkod. 17874322
Brand: Hamilton™ CAL86259
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
7000-seriens sprutor är modifierade Microliter sprutor med en kolv-i-nål design.
  • Den enda sprutan med noll dödvolym som finns tillgänglig.
  • Den tunna volframkolvtråden sträcker sig till spetsen av nålen, vilket säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut, dispenserar upp till 0,05μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Tungsten (fat)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) Inre 0,0041 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0041 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.104 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,020 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,308 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.104 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.82 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.515 mm
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 7000.5 KH
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 0,5μ L
Längd (metrisk) nål 69.9 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Räfflade nav