Läs mer
Axygen™ 0,5 mL koniska rör med skruvlock: Försteriliserade
Produktkod. 11330345 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Stängningsfärg:
Diverse
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Produktkod. 11330345
Brand: Axygen™ SCT050AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har kemikaliebeständig O-ring
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans av restriktionsenzymer och andra reagens.
  • Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
  • Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
  • Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställningsartiklar för diverse rör
  • Finns i olika färger för enkel providentifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsfärg Diverse
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 0.5 mL
Material Polypropen
Formatera Icke-loopad
Inkluderar O-ring
Förpackning Väska
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Bottenform Konisk
Max. RCF 20,000 x g