Läs mer
Thermo Scientific™ 0.5 mL Individual Tubes
Produktkod. p-4526087
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Lila
Rött
Förslutningstyp:
Kupolformad keps
Platt keps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10532655
Brand: Thermo Scientific™ AB0350/B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minimize sample loss with the snap shut lids on these individual 0.5mL tubes for PCR applications.
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Highlights
  • Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
  • 0.6 mL maximum tube capacity when closed
  • Integral ‘snap shut’ cap
  • Available with flat or domed caps
Applications
  • PCR
  • Sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1000
Material Polypropylene
Förslutningstyp Platt keps
Produkttyp Tube