Läs mer
Labcon 0,5 ml SuperSlik™ Mikrocentrifugrör med låg retention med påsatta lock
Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör
- Med platta snäpplock, sidograderingar och frostad skrivyta
- Ultralåg vätskeretention
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Högcentrifugering till 35 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 500:- / återförslutningsbar påse 10 påsar / fodral |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |