Läs mer
Eppendorf™ 0,5 modell ThermoMixer™
Produktkod. 15316551 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15316551 EU Varje
1 options
Produktkod. 15316551 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5386000010
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Noggrannhet Max. ±0,5 °C vid 20 °C till 45 °C
Innehåll och lagring Thermoblock 24 x 0,5 ml, EU
Håller 0,5 ml mikrorör
Antal platser 24
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) 1 °C till 100 °C
För användning med (applikation) Van vid transformation av bakteriestammar och plasmider
Inkluderar USB Gränssnitt
Modell ThermoMixer F0.5
Hastighet 300 till 2500 varv per minut
Bredd (metrisk) 206 mm
Höjd (metrisk) 163 mm
Djup (metriskt) 304 mm
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spänning 220 till 240 V
Frekvens 50 till 60 Hz