Läs mer
0,5 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11479159 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11479159 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11479159 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRSR0.5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 SEK
    1110.36 SEK / 100ml
    Save 184.64 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Beskrivning Flytande format i en HDPE-flaska
Grumlighet 0,5 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 100 ml