Läs mer
Thermo Scientific™ EDTA (0,5 M), pH 8,0
Produktkod. 10374440 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374440 5 x 1 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 10374440 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00 SEK
    227.65 SEK / Paket med 5
    Save 17.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera biokemi eller molekylärbiologitillämpningar som kräver en kelator för tvåvärda katjoner.
0,5 M EDTA, pH 8,0 är en vattenlösning av 0,22μ m membranfiltrerad etylendiamintetraättiksyra (EDTA), natriumsalt. Den är idealisk för biokemi eller molekylärbiologitillämpningar som kräver en kelator för tvåvärda katjoner. Genom att bilda komplex med metalljoner hämmar EDTA metallberoende enzymatiska reaktioner. EDTA komplexbinder metalljoner i ett molförhållande av 1:1.
Nukleinsyror lagras normalt i TE-buffert som innehåller 1 mM EDTA, vilket förhindrar nedbrytning av nukleinsyror av metallberoende nukleaser.
Användningsområden
  • Avbrytande av metallberoende enzymatiska reaktioner
  • Skydd av DNA mot metallberoende nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
Produkttyp EDTA
Kvantitet 5 x 1 ml
Form Vätska