Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, Dnas och mänskligt DNA-fritt |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Kvantitet | 1000 fall |
| För användning med (utrustning) | 0,5 ml termiska cyklerblock och kan användas i PCR- och provlagringsapplikationer |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Formatera | Provrör |
| Produkttyp | Tunnväggiga PCR-rör |